Få mere at vide
2-Hydroxybenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30180302
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180302 1 g
30179856 10 g
30180128 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8290001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-16-7
Molekylvægt (g/mol) 134.14
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzimidazole
Molekylær formel C7H6N2O
Mængde 1 g