Få mere at vide
2-hydroxybenzimidazol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxybenzimidazole |
| Smeltepunkt | 314 °C til 316 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 119866 |
| IUPAC navn | 2,3-dihydro-lH-1,3-benzodiazol-2-on |
| Formel vægt | 134.14 |
| Procent renhed | 98% |