Få mere at vide
2-Hydroxybenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473887
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473887 10 g 10g
11483887 50 g 50g
11309609 100 g 100g
11493887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11473887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18324.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-16-7 | C7H6N2O | 134.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-16-7
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00127894
InChI nøgle SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
PubChem CID 11985
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzimidazole
Smeltepunkt 314°C to 316°C
Mængde 10 g
Beilstein 119866
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-1,3-benzodiazol-2-on
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%