Få mere at vide
2-Hydroxybenzimidazol, 97%
Artikelnummer. 10666692 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666692 25 g Glasflaske 25g
10474375 5 g Glasflaske 5g
10367180 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666692 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 615-16-7 | C7H6N2O | 134,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-16-7
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00127894
InChI nøgle SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
PubChem CID 11985
IUPAC navn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzimidazole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 314,0 °C til 316,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 134.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxybenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.