Få mere at vide
2-Hydroxybenzeneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxybenzeneethanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Formel vægt | 138.0681 |