Få mere at vide
2-Hydroxybenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11328696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328696 5 g 5g
11318696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19400.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
2-Hydroxybenzenboronsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxybenzenboronsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89466-08-0
Molekylær formel C6H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 137.93
MDL nummer MFCD01074581
InChI nøgle YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
IUPAC navn (2-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼185 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2962938
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 137.93
Procent renhed 97%