Learn More
2-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Product Code. 32238700
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 L
Unit Size:
25 L
Product Code. Quantity Unit Size
32238700 25 L 25 L
1 options
Product Code. 32238700 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8006409025
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Hydroxybenzaldehyde
CAS 90-02-8
Melting Point -7°C
Density 1.17 g/cm³ at 20°C
Flash Point 77°C (closed cup)
Quantity 25 L
Synonym 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Grade Not Available
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.