Få mere at vide
2-Hydroxybenzaldehyd (Salicylaldehyd), Mikromol™
Product Code. 18063780
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
18063780 100 mg
1 options
Product Code. 18063780 Supplier Mikromol Supplier No. MM1200.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-hydroxybenzaldehyd (Salicylaldehyd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Salicylaldehyde
CAS 90-02-8
Analyt- eller komponentnavne Salicylaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Dembrexine Imp. D (EP), 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Dembrexine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMIL Oc1ccccc1C=O
IUPAC navn 2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 122,0368 g/mol