Få mere at vide
2-hydroxyeddikesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30400101
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400101 5 g
30394553 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7399005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyacetic Acid Methyl Ester
CAS 96-35-5
Molekylær formel C3H6O3
Mængde 5 g
Synonym Glycolic Acid Methyl Ester, Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxyacetate, Methyl 2-Hydroxyethanoate, Methyl Glycolate, Methyl Hydroxyacetate, NSC 27786
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMIL COC(=O)CO
IUPAC navn Methyl 2-hydroxyacetat
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Formel vægt 90.0317