Få mere at vide
2-Hydroxy Trimipramine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Trimipramine-d3 |
| CAS | 1189647-53-7 |
| Molekylær formel | C20 D3 H23 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O/c1-15(13-21(2)3)14-22-19-7-5-4-6-16(19)8-9-17-12-18(23)10-11-20(17)22/h4-7,10-12,15,23H,8-9,13-14H2,1-3H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13 |
| IUPAC navn | 11-[2-methyl-3-[methyl(trideuteriomethyl)amino]propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.45 |
| Formel vægt | 313.2233 |