Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthoquinon, 99 %
Artikelnummer. 10294870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294870 25 g Glasflaske 25g
10166433 10 g Glasflaske 10g
10010980 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294870 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 121630250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-72-7
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00001678
InChI nøgle WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC navn 4-hydroxynaphthalen-1,2-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192,0 °C til 195,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i benzen, carbontetrachlorid, aceton, petroleumsether og natriumhydroxid
Formel vægt 174.16
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver