missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy Nicotinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30400380
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400380 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30400380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Nicotinic Acid
CAS 609-71-2
Molekylær formel C6H5NO3
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic Acid 1,2-Dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic Acid, 2-Hydroxy-3-carboxypyridine, 2-Hydroxynicotinic Acid, 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic Acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 3-Carboxy-2-pyridone, NSC 226152
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1cccnc1O
IUPAC navn 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.