Få mere at vide
2-hydroxy nevirapin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxynevirapine |
| CAS | 254889-31-1 |
| Molekylær formel | C15 H14 N4 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-7-11(20)17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21) |
| SMIL | Cc1cc(O)nc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 11-cyclopropyl-2-hydroxy-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:2',3'-f][1,4]diazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.3 |
| Formel vægt | 282.1117 |