Få mere at vide
2-Hydroxy Nabumetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-11,16H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 230.1307 |