Få mere at vide
2-Hydroxy-N-(pyridin-4-yl)butanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| CAS | 1864897-67-5 |
| Molekylær formel | C9H12N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Fampridine Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-8(12)9(13)11-7-3-5-10-6-4-7/h3-6,8,12H,2H2,1H3,(H,10,11,13) |
| SMIL | O=C(C(O)CC)NC1=CC=NC=C1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-pyridin-4-ylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0899 |