missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide, TRC

Artikelnummer. 30406586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406586 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9539401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide
CAS 118623-71-5
Molekylær formel C12 H10 N2 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-6-2-1-5-10(11)12(16)14-9-4-3-7-13-8-9/h1-8,15H,(H,14,16)
SMIL Oc1ccccc1C(=O)Nc2cccnc2
IUPAC navn 2-hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Formel vægt 214.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.