missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide |
| CAS | 118623-71-5 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-6-2-1-5-10(11)12(16)14-9-4-3-7-13-8-9/h1-8,15H,(H,14,16) |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)Nc2cccnc2 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?