Få mere at vide
2-Hydroxy-N,N-dimethylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 14658-93-6 |
| Molekylær formel | C4H9NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)4(7)3-6/h6H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N,N-dimethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.11 |
| Formel vægt | 103.0633 |