Få mere at vide
2-Hydroxy-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N5O2/c22-10-15(23)17-9-11-5-7-12(8-6-11)13-3-1-2-4-14(13)16-18-20-21-19-16/h1-8,22H,9-10H2,(H,17,23)(H,18,19,20,21) |
| Formel vægt | 309.1226 |