Få mere at vide
2-Hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17960626
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960626 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide
CAS 914465-63-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H15N5O2/c22-10-15(23)17-9-11-5-7-12(8-6-11)13-3-1-2-4-14(13)16-18-20-21-19-16/h1-8,22H,9-10H2,(H,17,23)(H,18,19,20,21)
SMIL OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
IUPAC navn 2-hydroxy-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 309.1226 g/mol