Få mere at vide
2-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide |
| CAS | 99985-83-8 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(alpha-Methylphenethyl)-glycolamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-11(14)8-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(Cc1ccccc1)NC(=O)CO |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-(1-phenylpropan-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |