Få mere at vide
2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-8(11(15)16)5-7-6-3-1-2-4-9(6)13-10(7)14/h1-4,8,13-14H,5,12H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 220.0848 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |