Få mere at vide
2-Hydroxy Imiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Imiquimod |
| CAS | 112668-45-8 |
| Molekylær formel | C14H16N4O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 842, R 842 (pharmaceutical), 1-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O/c1-14(2,19)7-18-8-16-11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)17-13(11)15/h3-6,8,19H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| SMIL | NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(O)(C)C |
| IUPAC navn | 1-(4-aminoimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1324 |