Få mere at vide
2-hydroxy imipramin, TRC
Artikelnummer. 30137784
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137784 10 mg
17910455 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94340010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-70-8
Molekylær formel C19 H24 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 296.41
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Imipramine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Formel vægt 296.1889