missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy Imipramine Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30404155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404155 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9434101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Imipramine beta-D-Glucuronide
CAS 54190-76-0
Molekylær formel C25 H32 N2 O7
Mængde 1 mg
Synonym 2-Hydroxy Imipramine beta-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O7/c1-26(2)12-5-13-27-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(10-11-19(16)27)33-25-22(30)20(28)21(29)23(34-25)24(31)32/h3-4,6-7,10-11,14,20-23,25,28-30H,5,8-9,12-13H2,1-2H3,(H,31,32)/t20-,21-,22+,23-,25?/m0/s1
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)ccc13
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-6-[[11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 472.53
Formel vægt 472.221
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.