Få mere at vide
2-hydroxy hippursyre, TRC
Artikelnummer. 30389665
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389665 250 mg
30397517 25 g
30404774 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH942885250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-54-7
Molekylær formel C9 H9 N O4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Synonym Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
IUPAC navn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Hippuric Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formel vægt 195.0532