Få mere at vide
2-Hydroxy-gamma-butyrolacton, 99%
Artikelnummer. 10581121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581121 25 g Glasflaske 25g
10333722 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275070250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19444-84-9
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00134268,MFCD00211245
InChI nøgle FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
PubChem CID 545831
IUPAC navn 3-hydroxyoxolan-2-on
SMIL OC1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3130g/mL
Kogepunkt 85 °C til 90 °C (0,8 mbar)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4760 til 1,481
Mængde 25 g
Beilstein 18, V,1, 3
Specifik vægtfylde 1.313
Formel vægt 102.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.