Få mere at vide
2-Hydroxy Fluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Fluorene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2 |
| Formel vægt | 182.0732 |
| Procent renhed | >95% |