missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy Felbamate, TRC

Artikelnummer. 30010585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010585 25 mg -
30003703 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94240525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 109482-32-8
Molekylær formel C11H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Synonym 2-Phenyl-1,2,3-propanetriol 1,3-Dicarbamate, 2-Hydroxy-2-phenyl-1,3-propanediyl dicarbamate, W 2292, W 2992;
IUPAC navn (3-carbamoyloxy-2-hydroxy-2-phenylpropyl) carbamate
SMIL NC(=O)OCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Felbamate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O5/c12-9(14)17-6-11(16,7-18-10(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,16H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Formel vægt 254.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.