Få mere at vide
2-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30135525
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135525 5 mg
30041017 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9419605MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50394-89-3
Molekylær formel C20 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 312.4
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Ethynyl Estradiol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-16-14-5-4-12-10-17(21)18(22)11-15(12)13(14)6-8-19(16,20)2/h1,10-11,13-14,16,21-23H,4-9H2,2H3/t13-,14+,16-,19-,20-/m0/s1
Formel vægt 312.1725