missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Estrone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 286.1569 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?