Få mere at vide
2-Hydroxy-estrone-6-N3-adenine (90%), TRC
Artikelnummer. 30408445
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408445 1 mg
30402796 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9421651MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 912671-65-9
Molekylær formel C23H25N5O3
Molekylvægt (g/mol) 419.48
Synonym 6-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-2,3-dihydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one
SMIL OC1=C(O)C=C2C(C(N3C4=NC=NC4=C(N)N=C3)C[C@]5([H])[C@]2([H])CC[C@@]6(C)[C@@]5([H])CCC6=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-estrone-6-N3-adenine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O3/c1-23-5-4-11-12-7-17(29)18(30)8-14(12)16(6-13(11)15(23)2-3-19(23)31)28-10-27-21(24)20-22(28)26-9-25-20/h7-11,13,15-16,24,29-30H,2-6H2,1H3,(H,25,26)/t11-,13-,15+,16?,23+/m1/s1
Formel vægt 419.1957
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.