Få mere at vide
2-hydroxy desipramin, TRC
Artikelnummer. 30408289
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408289 5 mg
30400738 1 mg
30406913 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9365005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1977-15-7
Molekylær formel C18 H22 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
IUPAC navn 11-[3-(methylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
SMIL CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Desipramine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Formel vægt 282.1732