Få mere at vide
2-Hydroxy Desipramine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Desipramine-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 285.192 |