Få mere at vide
2-hydroxy carbamazepin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Carbamazepine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19) |
| Formel vægt | 252.0899 |
| Procent renhed | >95% |