Få mere at vide
2-hydroxy carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30003336
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003336 5 mg
30003513 10 mg
30003362 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8841005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68011-66-5
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
IUPAC navn 3-hydroxybenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Carbamazepine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formel vægt 252.0899
Procent renhed >95%