Få mere at vide
2-Hydroxy-bexarotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-bexarotene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-15-12-20-21(24(4,5)11-10-23(20,2)3)13-18(15)19(14-25)16-6-8-17(9-7-16)22(26)27/h6-9,12-13,19,25H,10-11,14H2,1-5H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 366.2195 |