missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy Atorvastatin Dihydrate Monosodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30012555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012555 10 mg
30008296 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82895010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1421760-64-6
Molekylær formel C33H38FN2NaO8
Molekylvægt (g/mol) 632.65
Synonym (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Dihydrate Monosodium Salt, BMS 243887-01, PD 152873, o-Hydroxyatorvastatin Dihydrate Monosodium Salt;
SMIL O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(F)C=C2)N3CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)=C3C(C)C)NC(C=CC=C4)=C4O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Atorvastatin Dihydrate Monosodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H35FN2O6.Na/c1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t24-,25-;/m1./s1
Formel vægt 632.251
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.