missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy Atorvastatin Dihydrate Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Atorvastatin Dihydrate Monosodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O6.Na/c1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t24-,25-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 632.251 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?