missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol, TRC

Artikelnummer. 30007209
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007209 500 mg
17933875 100 mg
17974125 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007209 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH972160500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42822-86-6
Molekylær formel C10 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Synonym p-Menthane-3,8-diol (7CI), 2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol, 1-Hydroxy-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)-5-methylcyclohexane, 1-Hydroxy-5-methyl-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)cyclohexane, 3,8-p-Menthanediol, Citrepel, Citriodiol, Cooling agent 38D, Geranium cyclohexane, Geranodyle, p-Menthan-3,8-diol
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(O)C1)C(C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-a,a,4-trimethylcyclohexanemethanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3
Formel vægt 172.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.