Få mere at vide
2-Hydroxy-9H-thioxanthen-9-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-9H-thioxanthen-9-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O2S/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7,14H |
| Formel vægt | 228.0245 |