Få mere at vide
2-Hydroxy-6-trifluoromethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 34486-06-1 |
| Molekylær formel | C6 H4 F3 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Picoxystrobin metabolite M3, 2(1H)-Pyridone, 6-(trifluoromethyl)- (8CI), 6-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinone, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridone, 2(1H)-Pyridinone, 6-(trifluoromethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(11)10-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | Oc1cccc(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.0973 |
| Formel vægt | 163.0245 |