Få mere at vide
2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde (contains ~12% inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde |
| CAS | 58914-35-5 |
| Molekylær formel | C8H5F3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(13)5(6)4-12/h1-4,13H |
| SMIL | Oc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vægt | 190.0242 |