Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437826 5 g 5g
11447826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14764.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3279-76-3
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006279
InChI nøgle JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
IUPAC navn 6-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 107073
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%