Få mere at vide
2-hydroxy-6-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 10113640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113640 5 g Glasflaske 5g
10173680 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3279-76-3
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006279
InChI nøgle JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
IUPAC navn 6-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155 °C til 160 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2OH
Mængde 5 g
Beilstein 21, 49
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver