Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methylnikotinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443804
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443804 25 g 25g
11433804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443804 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11842.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38116-61-9 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38116-61-9
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00006272
InChI nøgle XRIHTJYXIHOBDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylnicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, chembl50725, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 2-hydroxy-6-methyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxohydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methylnicotinicacid
PubChem CID 94960
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-lH-pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC=C(C(=O)N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Smeltepunkt 233°C to 238°C
Mængde 25 g
Beilstein 129164
Formel vægt 153.14
Procent renhed ≥98%