Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262642
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10262642 1 g 1g
10479454 5 g 5g
10482304 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10262642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00027DA
Kemiske identifikatorer
CAS 86454-13-9
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD02682019
InChI nøgle NQXYVTIQDNOHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylisonicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methyl-isonicotinicacid, 6-hydroxy-2-methylpyridine-4-carboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxopyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, maybridge3_004231, acmc-209q9q
PubChem CID 276660
IUPAC navn 2-methyl-6-oxo-lH-pyridin-4-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=CC(=O)N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methylisonicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%