Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444340 5 g 5g
11434340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25770.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28489-45-4
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00092010
InChI nøgle AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
PubChem CID 543053
IUPAC navn 6-methyl-5-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine
Smeltepunkt 233°C to 236°C
Mængde 5 g
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.