Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW017100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
CAS 3147-64-6
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 100 mg
Synonym 6-Methoxysalicylic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation