Få mere at vide
2-Hydroxy-6-aminopurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185000 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10185000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241752500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3373-53-3 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H5N5O
MDL nummer MFCD00142931
Mængde 250 mg
Synonym isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
InChI nøgle DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
IUPAC navn 6-amino-1,7-dihydropurin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 151.13
PubChem CID 76900
ChEBI CHEBI:62462
Formel vægt 151.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver